CLS432078
Corning® CoolCell™ FTS30
removable cryogenic vial module
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
Wybierz wielkość
616,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
616,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 432078
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- For 30 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Controlled micro-convection for uniform freezing of 30 vials.
- Removable vial tray for one-step transfer of samples into and out of freezing chamber.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)