Kluczowe dokumenty
CLS432000
Corning® CoolCell Pojemnik do zamrażania
purple
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
1 EA
823,00 zł
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
823,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NC.01
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432000
metody
cryopreservation: suitable
kolor
purple
Opis ogólny
Pojemniki do zamrażania Corning® CoolCell są idealne do kriokonserwacji komórek macierzystych, komórek pierwotnych, PBMC, linii komórkowych, komórek owadów, drożdży i innych. Opatentowana technologia Corning CoolCell wykorzystuje termoprzewodzący rdzeń ze stopu i wysoce izolacyjny materiał zewnętrzny, aby kontrolować szybkość usuwania ciepła i zapewnić powtarzalną kriokonserwację komórek.
Cechy i korzyści
  • PojemnikCorning® CoolCell, w połączeniu z zamrażarką -80°C, zapewnia bezalkoholowe zamrażanie w tempie -1°C/minutę.
  • Łatwy w użyciu z krótkim czasem ponownego użycia
  • Tańsze niż urządzenia na bazie alkoholu i nie wiąże się z żadnymi stałymi kosztami
  • Dostępny w kolorze fioletowym, zielonym, pomarańczowym i różowym
  • Symetryczne promieniowo, aby wszystkie fiolki miały jednakową szybkość zamrażania
  • Numerowane studzienki ułatwiające identyfikację próbki
  • Zaprojektowane ze ściętą pokrywką dla stabilnego chwytu i łatwego otwierania
  • Końcówki fiolek można wyjąć, przechylając urządzenie do góry nogami
Informacje prawne
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)