Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Corning 432005
Material:
foamed PE
Packaging:
pkg of 1
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
foamed PE
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432005
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
purple
General description
Pojemniki do zamrażania Corning® CoolCell™ są idealne do kriokonserwacji komórek macierzystych, komórek pierwotnych, PBMC, linii komórkowych, komórek owadów, drożdży i innych. Opatentowana technologia Corning CoolCell wykorzystuje termoprzewodzący rdzeń ze stopu i wysoce izolacyjny materiał zewnętrzny, aby kontrolować szybkość usuwania ciepła i zapewnić powtarzalną kriokonserwację komórek.
Features and Benefits
- Corning® CoolCell™, w połączeniu z zamrażarką -80°C, zapewnia bezalkoholowe zamrażanie w tempie -1°C/minutę.
- Łatwy w użyciu z krótkim czasem ponownego użycia
- Tańszy niż urządzenia na bazie alkoholu i nie wymaga ponoszenia stałych kosztów
- Dostępny w kolorze fioletowym, zielonym, pomarańczowym i różowym
- Symetryczny promieniowo dla wszystkich fiolek, aby uzyskać jednolitą szybkość zamrażania
- Ponumerowane studzienki ułatwiające identyfikację próbki.
- Zaprojektowane ze ściętą pokrywką dla stabilnego chwytu i łatwego otwierania
- Końcówki fiolek można wyjąć, przechylając urządzenie do góry nogami
Legal Information
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 432005 | manufacturer/tradename Corning 432000 | manufacturer/tradename Corning 432003 | manufacturer/tradename Corning 432001 |
| material foamed PE | material foamed PE | material foamed PE | material foamed PE |
| packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color purple | color purple | color orange | color purple |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?