Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103025
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 6
manufacturer/tradename
Corning 432076
capacity
2 mL
General description
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. It is suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5ml LX containers.
Legal Information
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2 mL | description 5 mL | description freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple | description freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green |
| packaging pkg of 6 | packaging pkg of 6 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 |
| capacity 2 mL | capacity 5 mL | capacity (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) | capacity (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) |
| manufacturer/tradename Corning 432076 | manufacturer/tradename Corning 432077 | manufacturer/tradename Corning 432006 | manufacturer/tradename Corning 432008 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CoolCell™ Filler Vials, for use with CoolCell™ LX and CoolCell™ FTS30 containers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?