CLS432009
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
2970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2970,00 zł
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432009
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
kolor
pink
pojemność
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Opis ogólny
- For 30 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Controlled micro-convection for uniform freezing of 30 vials.
- Removable vial tray for one-step transfer of samples into and out of freezing chamber.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)