Kluczowe dokumenty
CLS353143
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 525 mL, 3-layer, cap, vented
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
12 EACH
922,00 zł
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EACH
922,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap vented
producent / nazwa handlowa
Corning 353143
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
525 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)