CLS431847
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
Synonim(y):
butelki do trawienia, butelki do wirowania, potrząsanie butelkami
Wybierz wielkość
2356,00 zł
Cena katalogowa2480,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
2356,00 zł
Cena katalogowa2480,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431847
Parametry
13700 × g max. RCF
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Butelki wirówkowe1240 mają specjalnie zaprojektowaną zakrętkę zapewniającą lepszy chwyt
- Zawierają wyraźne podziałki i teksturowane miejsce do oznaczania.
- Butelki mają bardzo grube ścianki zapewniające wysoką trwałość
- Szeroki otwór ułatwia napełnianie cieczą
- Kompatybilne z większością wirówek i nie wymagają specjalnych wiader.
- Unikalna konstrukcja pomaga badaczom zmniejszyć liczbę cykli wirowania i zwiększyć produktywność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)