Kluczowe dokumenty
CLS431846
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
Synonim(y):
butelki do trawienia, butelki do wirowania, potrząsanie butelkami
Wybierz wielkość
24 EA
3120,00 zł
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
3120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431846
Parametry
13700 × g max. RCF
pojemność
500 mL
Cechy i korzyści
  • Butelki wirówkowe1240 mają specjalnie zaprojektowaną zakrętkę zapewniającą lepszy chwyt
  • Zawierają wyraźne podziałki i teksturowane miejsce do oznaczania.
  • Butelki mają bardzo grube ścianki zapewniające wysoką trwałość
  • Szeroki otwór ułatwia napełnianie cieczą
  • Kompatybilne z większością wirówek i nie wymagają specjalnych wiader.
  • Unikalna konstrukcja pomaga badaczom zmniejszyć liczbę cykli wirowania i zwiększyć produktywność
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)