Kluczowe dokumenty
CLS430304
Corning® 50 mL centrifuge tubes
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
Synonim(y):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
Wybierz wielkość
500 EA
1482,16 zł
1482,16 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 22%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1482,16 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
1482,16 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 22%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
opakowanie
pack of 25
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430304
Parametry
3600 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
śr. korka
35.2 mm , approx.
pojemność
50 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (Plug Seal)
Opis ogólny
Corning® disposable 50 mL centrifuge tubes are available as either clear polyethylene terephthalate (PET) tubes with a traditional plug seal cap or polypropylene tubes with either plug seal caps or the new CentriStar caps.
The CentriStar cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
  • Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Black printed graduations and a large white marking spot
Informacje prawne
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)