Kluczowe dokumenty
CLS430055
Corning® 15 mL centrifuge tubes
15 mL centrifuge tubes, PET, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Synonim(y):
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
Wybierz wielkość
500 EA
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PET
cap (plugseal)
conical bottom tube
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
opakowanie
pack of 50
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430055
Parametry
3600 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
17.5 mm × 118.5 mm
śr. korka
22.9 mm
22.9 mm , approx.
pojemność
15 mL
kolor
clear
natural
dopasowywanie
cap (Plug Seal)
Opis ogólny
Corning® disposable 15 mL centrifuge tubes are available as clear polyethylene terephthalate (PET) tubes with a traditional plug seal cap or polypropylene (PP) tubes with either plug seal caps or the new CentriStar caps.
The CentriStar cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
  • Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Black printed graduations and a large white marking spot
  • Maximum RCF for PET tubes is 3,600xg
Informacje prawne
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack