CLS430290
Corning® 50 mL centrifuge tubes
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Synonim(y):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Wybierz wielkość
1270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1270,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 15500 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
opakowanie
pack of 25
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430290
Parametry
15500 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
śr. korka
35.2 mm , approx.
pojemność
50 mL
kolor
clear
natural
dopasowywanie
cap (Plug Seal)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)