CLS431111
Corning® square bioassay dishes
with handles, not TC treated, square
Synonim(y):
danie kulturalne, naczynia do hodowli komórkowych
Wybierz wielkość
1310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1310,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
sleeve of 4 x 4
producent / nazwa handlowa
Corning 431111
Wysokość
18 mm
dł. × szerokość
245 mm × 245 mm
powierzchnia
500 cm2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
- Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
- Compatible with automated colony picking instruments.
- Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)