Kluczowe dokumenty
CLS40083
Corning® microarray slide mailers/storage boxes
25 slide storage box, clear
Synonim(y):
Corning® 40083
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
producent / nazwa handlowa
Corning 40083
kolor
clear
Opis ogólny
Plastikowe pojemniki, w których dostarczane są szkiełka powlekane UltraGAP, służą również jako pudełka do przechowywania wydrukowanych macierzy. Pojemniki te są dostępne jako opakowania na 5 szkiełek lub pudełka do przechowywania 25 szkiełek. Tworzywo sztuczne trans-orange ma niską przepuszczalność w zakresie długości fali od 500 do 700 nm, co pomaga chronić barwniki Cy3 i Cy5 przed fotobieleniem. Te sztywne plastikowe pojemniki nie rozrzucają cząstek ani nie wydzielają lotnych substancji chemicznych, które mogą zanieczyścić szkiełka mikromacierzy.
Pudełko Corning na 25 szkiełek ma podnoszoną pokrywę, którą można łatwo otwierać i zamykać. Pojemnik na 5 szkiełek ma pokrywę na zawiasach, która zatrzaskuje się szczelnie, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu szkiełek.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)