Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
material
polycarbonate
feature
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-1010
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 5026-1010 | manufacturer/tradename Nalgene® 5026-0909 | manufacturer/tradename Nalgene® 5025-0505 | manufacturer/tradename Nalgene® 5027-0909 |
| feature Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials | feature Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials | feature Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials | feature Holds 81 x 5 mL vials |
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate |
| packaging pack of 10 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 8 ea | packaging pack of 4 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in. | L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in. | L × W × H 3 in. × 3 in. × 2 in. | L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 3/4 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® CryoBox™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?