Kluczowe dokumenty
CLS3585
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid (low evaporation)
Synonim(y):
96 dobrze, nieleczony
Wybierz wielkość
50 EA
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
opis
growth area .32 cm2 (low evaporation lid)
with low evaporation lid
sterylność
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Właściwości
lid (low evaporation)
skirt
opakowanie
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 3585
rozmiar
96 wells
dołek śr.
6.4 mm
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
clear
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)