Kluczowe dokumenty
CLS356500
Corning® BioCoat Collagen I 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate with Lid
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
Wybierz wielkość
50 EACH
3510,00 zł
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EACH
3510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356500
rozmiar
12 well
rozmiar dołka
12 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)