Przejdź do
CLS356470
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate, with Lid
plate size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
flat bottom clear wells
Size:
12 well
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
manufacturer/tradename
Corning 356470
plate size
12 wells
size
12 well
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS356509CLS356414CLS356413
description
plate size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
description
well size 48 wells, flat bottom clear wells, lid
description
flat bottom clear wells, lid
description
size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
manufacturer/tradename
Corning 356470
manufacturer/tradename
Corning 356509
manufacturer/tradename
Corning 356414
manufacturer/tradename
Corning 356413
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
size
12 well
size
48 wells
size
-
size
6 wells
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)