Przejdź do
CLS3010
Corning® cell scrapers
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
Synonim(y):
cell lifter, cell scraper
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122103
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3010
blade L
1.8 cm
handle L
25 cm
General description
Useful for the mechanical harvesting of cells
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
  • Individually wrapped
  • Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3011CLS3008C6106
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
handle L
25 cm
handle L
39 cm
handle L
180 mm
handle L
40 cm
blade L
1.8 cm
blade L
3.0 cm
blade L
19 mm
blade L
-
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Corning 3011
manufacturer/tradename
Corning 3008
manufacturer/tradename
Greiner 541080
γ-radiation sterilized cell scraper
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cell scrapers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)