PEZGS0816
Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Synonim(y):
8 well glass slide, Chamber slides
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene wells
soda-lime glass slide
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
Właściwości
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
opakowanie
box of 16 units (4 trays, 4 units/tray)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Wysokość
13.9 mm , excluding lid
16.2 mm , including lid
dł. × szer. × wys.
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide dimensions
Długość
77.8 mm
Szerokość
33.8 mm
rozmiar
8 wells
powierzchnia dołka
0.7 cm2
pojemność dołka
200-700 μL
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
- Culture, fix, and stain the cells according to preferred protocol.
- To access the microscope slide, hold the Millicell® EZ SLIDE down on a flat surface and break the four tabs by pushing them down with the thumb. Remove the cover. Hold the slide down and lift the wells upward to remove. Remove slide from holder.
Informacje prawne
produkt powiązany
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.