CLS351006
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 50 mm × 9 mm, lid, tight-fit, sterile
Synonim(y):
plastikowe naczynie do hodowli komórek
Wybierz wielkość
1280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1280,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid tight-fit
producent / nazwa handlowa
Corning 351006
metody
microbiological culture: suitable
szer. × wys.
50 mm × 9 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)