Kluczowe dokumenty
Z717223
Nunc® petri dishes
diam. × H 90 mm × 15 mm, surface area 58 cm2, vented
Synonim(y):
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
Wybierz wielkość
320 EA
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
320 EA
1090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 20 ea
case of 320 ea (Internal pack of 20)
producent / nazwa handlowa
Nunc 263991
śr. × wys.
90 mm × 15 mm
pojemność naczynia
~90 mL
Śr. naczynia × wys.
90 mm × 15 mm
powierzchnia
58 cm2
pojemność × pojemność robocza
68 mL × 12.5 mL
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
Nunc Lab-Tek® and standard petri dishes are optimized for culturing fungi, bacteria and other microorganisms in addition to supporting automated high-throughput (HTS) applications.
  • For culturing of fungi, bacteria and other microorganisms
  • Contact dish useful for sampling in hospital environments (for research use only), as well as in food science and the pharmaceutical industry
  • Perform well in automatic dispensers due to complete flatness and uniform height
  • Available with a moulded grid
  • Deep Petri Dishes allow for longer culture periods
  • Compatible with automated systems
Please note: Due to these dishes being constructed of polystyrene (not glass) the walls of the dish may be thinner; this results in a size difference in the outer diameter of approx 10 mm.
Informacje prawne
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. How many capsules are in one pack?
    1 answer
    1. This product is offered as a case of 320 dishes with internal packs of 20 each.