CLS351008
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × L 35 mm × 10 mm, lid, easy grip, sterile
Synonim(y):
plastikowe naczynie do hodowli komórek
Wybierz wielkość
897,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
897,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid easy grip
producent / nazwa handlowa
Corning 351008
metody
microbiological culture: suitable
szer. × dł.
35 mm × 10 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)