WPB01254WA
Whirl-Pak® Thio-Bag®, Waste Water Sampling Bag
300 mL capacity
Synonim(y):
Próbnik wody Thio-Bag, Torba do pobierania próbek ścieków
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01254WA
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
pojemność
300 mL
300 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu po zamknięciu worka i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; worki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie do -346° F (-210° C) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Cechy i korzyści
- Zatwierdzony przez EPA
- Samodzielna torba z fałdami
- Tabletka tiosiarczanu sodu w torbie do neutralizacji chloru
- Wbudowane zamknięcie odporne na przebicie
- Sterylizacja poprodukcyjna zapewnia rezultaty, którym można zaufać.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)