Kluczowe dokumenty
CLS2595
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
flat bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produkt CLS2595 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
PVC
flat bottom clear
round wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 2595
opakowanie
bag of 25 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
250 μL
pojemność robocza dołka
50-150 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and not treated.
  • Applicable for solution-based assays, serial dilutions, and general storage purposes.
  • Lids are not available.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of