Kluczowe dokumenty
CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Wybierz wielkość
100 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały:
PVC
round bottom clear
round wells
rozmiar:
96 wells
pojemność dołka:
250 μL
pojemność robocza dołka:
50-150 μL
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC
round bottom clear
round wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 2797
opakowanie
bag of 25 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
250 μL
pojemność robocza dołka
50-150 μL
kolor
clear
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
  • PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
  • Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
  • Lids are not available.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of