CLS1000P25
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 25 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (5 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-25
wys. × śr. zewn.
47 mm × 32 mm
rozmiar
25 mL
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)