Kluczowe dokumenty
CLS1000P250
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 250 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
6 EA
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (50 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-250
wys. × śr. zewn.
94 mm × 67 mm
rozmiar
250 mL
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)