Kluczowe dokumenty
CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
12 EA
621,00 zł
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
621,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (5 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1015P-250
wys. × śr. zewn.
115 mm × 77 mm
rozmiar
250 mL
Opis ogólny
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)