Merck
CLLS1011
Sigma-Aldrich
SW48 Cells BAX/BAK (-/-,-/-)
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
Wybierz wielkość
1 SET
21 560,00 zł
21 560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
21 560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
21 560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
SW48 Cells BAX/BAK (-/-,-/-),
pochodzenie biologiczne
human female colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Poziom jakości
numer dostępu OMIM
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... BAK(578) , BAX(581)
Opis ogólny
This product corresponds to ATCC Cat. No. CCL-231
Zastosowanie
Media Renewal changes one to two times per week
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:2 to 1:6
The base medium for this cell line is DMEM, Cat. No. D5671. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%, Sodium pyruvate, Cat. No. S8636, at a final concentration of 1 mM, and L-glutamine, Cat. No. G7513, at a final concentration of 2mM.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164)
Cechy i korzyści
These SW48 cells are adherent, with a doubling time of approx. 35 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) double knock out on chromosome 19q13.3-13.4 / 6p21.3
Jakość
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • SW48 Cells BAX/BAK (-/-,-/-) 1 vial
  • SW48 Control Cells 1 vial
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Srividya B Balachander et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(24), 6535-6549 (2020-09-30)
Targeting Bcl-2 family members upregulated in multiple cancers has emerged as an important area of cancer therapeutics. While venetoclax, a Bcl-2-selective inhibitor, has had success in the clinic, another family member, Bcl-xL, has also emerged as an important target and