Merck
CLL1097
KOMÓRKI A549 BIOSENSOR EGFR
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
KOMÓRKI A549 BIOSENSOR EGFR,
biological source
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
General description
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową EGFR Biosensor Cell Line.
Linia komórkowa EGFR Biosensor składa się z domeny SH2 białka adaptorowego Grb2 połączonego z GFP. Biosensor został transdukowany do linii komórkowej A549, a stabilna linia komórkowa została sklonowana z pojedynczej komórki. W ciągu kilku minut po stymulacji linii komórkowej EGF, biosensor wykazuje silną redystrybucję w kierunku błony komórkowej, a następnie internalizację poprzez endocytozę. Kinetykę internalizacji kompleksu czujnik-receptor można określić ilościowo za pomocą oprogramowania do analizy obrazu w celu zliczenia granulek. Reakcja reportera jest wysoce selektywna, ponieważ może być indukowana tylko przez specyficzne ligandy EGFR i jest znoszona przez selektywny inhibitor EGFR, Tyrphostin AG 1478.
Features and Benefits
Komórki A549 są przylegające, a ich czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Transdukcja lentiwirusowa konstruktu DNA dla stabilnej ekspresji domeny wiążącej SH2 znakowanej GFP.
Preparation Note
Podstawową pożywką dla tej linii komórek jest RPMI-1640, nr kat. Nr kat. R0883. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, do pożywki podstawowej należy dodać następujące składniki: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat . F2442, do końcowego stężenia (v/v) 10%, L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM i puromycyna, Nr kat. P9620, w końcowym stężeniu 1 μg/ml.
Szybko rozmrozić fiolkę przez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C.
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164
Media renewal changes two to three times per week.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
6.2 - Infectious substances
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)