921637
Reaction chamber chip - 6 μl
Fluidic 132, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
443,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
443,00 zł
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chip komory reakcyjnej - 6 μl, Fluidic 132, COP jest wykonany z COP (cyklicznego polimeru olefinowego) i oferuje komory rombowe z dwoma wlotami i dwoma wylotami. Chipy te są wszechstronnymi narzędziami do różnych procedur eksperymentalnych, takich jak przygotowywanie próbek.
Właściwości chipa:
- Orientacja: Poprzeczna
- Interfejs Mini Luer
- Materiał: Cykliczny polimer olefinowy (COP)
- Objętość komory: 6 μl
- Głębokość komory: 200 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)