Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (carcinoma)
Growth mode:
adherent
Morphology:
epithelial
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human lung (carcinoma)
growth mode
adherent
morphology
epithelial
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Ten produkt to panel trzech (3) genetycznie zmodyfikowanych linii komórkowych zawierających gen EGFR. Panel składa się z linii komórkowej z nokautem EGFR (EGFR-/-), a także linii komórkowej o niskiej i wysokiej ekspresji EGFR. Linia komórkowa EGFR-/- została wygenerowana przy użyciu technologii CompoZr™ Zinc Finger Nuclease, a dwie linie komórkowe z ekspresją EGFR zostały wygenerowane przy użyciu lentiwirusa MISSION®. Linie komórkowe EGFRlow i EGFRhigh wyrażają EGFR na niskim i wysokim poziomie w stosunku do linii komórkowej EGFR-/- (EGFRhigh > EGFRlow > EGFR-/-), co zmierzono za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS). Dla porównania, komórki A549 typu dzikiego wykazują średnią ekspresję EGFR mierzoną za pomocą FACS.
Profil STR tych linii komórkowych odpowiada profilowi macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 86012804.
Profil STR tych linii komórkowych odpowiada profilowi macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 86012804.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki mogą syntetyzować lecytynę, wykorzystując szlak cytydyno-difosfocholiny. Sporadycznie komórki mogą również zawierać ciałka wtrętowe, chociaż nie wiadomo, czy są one nosicielami jakichkolwiek ludzkich patogenów.
Features and Benefits
Linie komórkowe A549 z panelem antygenów EGFR charakteryzują się ekspresją EGFR na różnych poziomach (KO, niskim i wysokim). Te linie komórkowe umożliwiają badaczom przesiewanie i ocenę skuteczności i siły działania immunoterapii ukierunkowanych na EGFR w biologicznie istotnym komórkowym modelu badawczym.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Other Notes
ATG002A-1VL: A549 EGFR Knockout
ATG002B-1VL: A549 EGFR Low
ATG002C-1VL: A549 EGFR High
ATG002B-1VL: A549 EGFR Low
ATG002C-1VL: A549 EGFR High
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?