Merck
CLL1038
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB,
biological source
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
Quality Level
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ACTB(60), LMNB1(4001)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
CLL1037CLL1036CLL1218
biological source
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
OMIM accession no.
102630, 150340
OMIM accession no.
102630, 602530
OMIM accession no.
600701
OMIM accession no.
102630, 150340, 602530
Gene Information
human ... ACTB(60), LMNB1(4001)
Gene Information
human ... ACTB(60), TUBA1B(10376)
Gene Information
human ... HMGA1(3159)
Gene Information
human ... ACTB(60), LMNB1(4001), TUBA1B(10376)
General description
Ten produkt pochodzi z ATCC Cat. Nr kat. HTB-96.
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB to komórki nabłonkowe kostniakomięsaka, pochodzące od ludzkiej kobiety rasy kaukaskiej (w wieku 15 lat), z modyfikacjami znakowanymi BFP i RFP.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową U2OS, w której genomowy gen LaminB1 został endogennie wyznakowany niebieskim białkiem fluorescencyjnym (BFP), a genomowy gen ACTB został endogennie wyznakowany czerwonym białkiem fluorescencyjnym (RFP) przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym BFP jest przyłączone do N-końca LaminB1 i białka fuzyjnego, w którym RFP jest przyłączone do N-końca aktyny. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje charakterystyczną ekspresję jądrową LaminB1 i że aktyna może polimeryzować, tworząc charakterystyczny wzór włókien aktyny. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Features and Benefits
LMNB1 jest znakowany BFP na chromosomie 5q23.3-q31.1, a ACTB jest znakowany RFP na chromosomie 7p22.1.
Komórki U2OS są przylegające, a ich czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A1 Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia 10%.
Pożywką do zamrażania komórek jest DMSO 1X(Nr kat. C6164).
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, and PCR assay for cell line species confirmation.
Other Notes
U2OS BFP-LMNB1 RFP-ACTB cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CLL1038-1VL04061833531945