Merck
CLL1036
U2OS GFP-HMGA1
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
U2OS GFP-HMGA1,
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... HMGA1(3159)
General description
Ten produkt pochodzi z ATCC Cat. Nr kat. HTB-96.
U2OS GFP-HMGA1 to komórki nabłonkowe kostniakomięsaka, pochodzące od ludzkiej kobiety rasy kaukaskiej (w wieku 15 lat), z modyfikacją znakowaną GFP.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową U2OS, w której genomowy gen HMGA1 został endogennie wyznakowany genem białka zielonej fluorescencji (GFP) przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym GFP jest przyłączone do C-końca HMGA1. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje charakterystyczną ekspresję jądrową HMGA1. Ta stabilna linia komórkowa została rozszerzona z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Features and Benefits
Znakowane GFP na chromosomie 6p21.
Komórki U2OS są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A1 Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia 10%.
Pożywką do zamrażania komórek jest DMSO 1X(Nr kat. C6164).
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Other Notes
U2OS GFP-HMGA1 cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)