Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
U2OS GFP-ACTB RFP-TUBA1B,
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Quality Segment
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ACTB(60), TUBA1B(10376)
General description
Ten produkt pochodzi z ATCC Cat. Nr kat. HTB-96.
U2OS GFP-ACTB RFP-TUBA1B to komórki nabłonkowe kostniakomięsaka, pochodzące od ludzkiej kobiety rasy kaukaskiej (w wieku 15 lat), z modyfikacjami znakowanymi GFP i RFP.
U2OS GFP-ACTB RFP-TUBA1B to komórki nabłonkowe kostniakomięsaka, pochodzące od ludzkiej kobiety rasy kaukaskiej (w wieku 15 lat), z modyfikacjami znakowanymi GFP i RFP.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową U2OS, w której genomowy gen ACTB został endogennie wyznakowany genem zielonego białka fluorescencyjnego (GFP) i w której genomowy gen TUBA1B został endogennie wyznakowany genem czerwonego białka fluorescencyjnego (RFP) przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym GFP jest przyłączone do N-końca aktyny i białka fuzyjnego, w którym RFP jest przyłączone do N-końca tubuliny. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje, że aktyna może polimeryzować, tworząc charakterystyczny wzór włókien aktyny, a tubulina może polimeryzować, tworząc charakterystyczny wzór mikrotubul. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Biochem/physiol Actions
TUBA1B (tubulina α 1b) jest białkiem mikrotubul, które odgrywa ważną rolę w dynamicznym procesie polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach. Ta zwiększona ekspresja genu prowadzi do złego rokowania i oporności na chemioterapię w HCC.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Tubulina α 1b (TUBA1B) jest białkiem mikrotubul, które odgrywa istotną rolę w dynamicznym procesie polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach HCC. Ta zwiększona ekspresja genu prowadzi do złych rokowań i oporności na chemioterapię w HCC.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Features and Benefits
ACTB jest znakowany GFP na chromosomie 7p22.1, a TUBA1B jest znakowany RFP na chromosomie 12q13.12.
Komórki U2OS są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Komórki U2OS są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A1 Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia 10%.
Pożywką do zamrażania komórek jest DMSO 1X(Nr kat. C6164).
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A1 Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia 10%.
Pożywką do zamrażania komórek jest DMSO 1X(Nr kat. C6164).
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Other Notes
U2OS GFP-ACTB RFP-TUBA1B cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human female bone (Source Disease: Osteosarcoma) | biological source human female bone (Disease source: Osteosarcoma) | biological source human female bone (Source Disease: Osteosarcoma) | biological source human female bone (Source Disease: Osteosarcoma) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Gene Information human ... ACTB(60), TUBA1B(10376) | Gene Information human ... ACTB(60), LMNB1(4001) | Gene Information human ... HMGA1(3159) | Gene Information human ... beta actin(60) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?