Przejdź do
CLL1039
MCF10A RFP-TUBA1B
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32190102
Biological source:
human female mammary glands (Source Disese: Fibrocystic disease)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MCF10A RFP-TUBA1B,
biological source
human female mammary glands (Source Disese: Fibrocystic disease)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... TUBA1B(10376)
General description
Ten produkt pochodzi z ATCC Cat. Nr kat. CRL-10317.
MCF10A RFP-TUBA1B to komórki nabłonkowe z chorobą włóknisto-torbielowatą, pochodzące od ludzkiej kobiety (w wieku 36 lat), z modyfikacją znakowaną RFP.
Tubulina K-α1 / tubulina α 1b (TUBA1B) jest białkiem mikrotubul.Jest to białko o masie ~50 kDa w swojej poliglikozylowanej, potranslacyjnej formie. TUBA1B występuje w komórkach jako jeden z sześciu różnych izotypów. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.12.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową MCF10A, w której genomowy gen TUBA1B został endogennie wyznakowany genem czerwonego białka fluorescencyjnego (RFP) przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym RFP jest przyłączone do N-końca tubuliny. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje, że tubulina może polimeryzować, tworząc charakterystyczny wzór mikrotubul. Dodanie paklitakselu powoduje oczekiwane wiązanie mikrotubul. Ta stabilna linia komórkowa została rozszerzona z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
MCF10A RFP-TUBA1B został użyty w testach hodowli komórkowej i analizie western blot.
MCF10A RFP-TUBA1B został wykorzystany do zbadania roli BRCA1 na osi podziału komórkowego.
Biochem/physiol Actions
Tubulina K-α1 / tubulina α 1b (TUBA1B) uczestniczy w kilku czynnościach komórkowych, takich jak wiązanie GTP, aktywność GTPazy, utrzymywanie struktury komórkowej w postaci mikrotubul i ruch wewnątrzkomórkowy oparty na mikrotubulach. Odgrywa kluczową rolę w polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach HCC.
Tubulina α 1b (TUBA1B) jest białkiem mikrotubul, które odgrywa istotną rolę w dynamicznym procesie polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach HCC. Ta zwiększona ekspresja genu prowadzi do złego rokowania i oporności na chemioterapię w HCC.
Features and Benefits
Znakowane RFP na chromosomie 12q13.12.
Komórki MCF10A są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 20 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy odnawiać dwa do trzech razy w tygodniu.
Fiolkę należy szybko rozmrozić poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Stosunek podhodowli: ok. 1:3 do 1:4
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest Dulbecco's Modified Eagle's Medium/Ham's Nutrient Mixture F-12, nr kat. 51448C. Nr kat. 51448C. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: surowicę końską, nr kat. Nr kat . H1270, do końcowego stężenia (v/v) 5%; toksynę cholery, Nr kat. Nr kat. C8052, do końcowego stężenia 1 ng/ml, insulina ludzka, Nr kat. I9278, do końcowego stężenia 10 μg/ml, naskórkowy czynnik wzrostu, Nr kat. Nr kat. E9644, do końcowego stężenia 10 ng/ml; oraz hydrokortyzon, Nr kat. H6909, do końcowego stężenia 0,5 μg/ml.
Medium do zamrażania komórek to DMSO 1X(nr kat. C6164).
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Other Notes
MCF10A RFP-TUBA1B cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLLS1049CLL1031CLLS1075
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human female mammary glands (Source Disese: Fibrocystic disease)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
biological source
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... TUBA1B(10376)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... alpha tubulin 1B(10376)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
OMIM accession no.
602530
OMIM accession no.
191170
OMIM accession no.
602530
OMIM accession no.
601663
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)