, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
U2OS LMNB1-TUBA1B-ACTB,
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Quality Segment
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... ACTB(60), LMNB1(4001), TUBA1B(10376)
General description
U2OS LMNB1-TUBA1B-ACTB to komórki kostniakomięsaka pochodzące od 15-letniej kobiety rasy kaukaskiej z trzema różnymi modyfikacjami ZFN tworzącymi transgen LMNB1 znakowany BFP, transgen TUBA1B znakowany GFP i transgen ACTB znakowany RFP wyrażany z ich endogennego locus genowego.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr HTB-96.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr HTB-96.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową U2OS, w której trzy loci genomowe - LMNB1, TUBA1B i ACTB - zostały endogennie oznakowane genami białek fluorescencyjnych odpowiednio dla niebieskiego białka fluorescencyjnego (BFP), zielonego białka fluorescencyjnego (GFP) i czerwonego białka fluorescencyjnego (RFP), przy użyciu technologii CompoZr® zinc finger nuclease (ZFN). Integracja skutkowała endogenną ekspresją: 1) fluorescencyjnego białka fuzyjnego, BFP-laminB1, łatwo wykrywalnego w otoczce jądrowej; 2) fluorescencyjnego białka fuzyjnego, GFP-α-tubuliny, które polimeryzuje tworząc charakterystyczne wzory mikrotubul; 3) fluorescencyjnego białka fuzyjnego, RFP-β-aktyny, które polimeryzuje tworząc charakterystyczne wzory włókien aktyny. Obrazowanie linii komórkowej pokazuje fluorescencyjne znakowanie trzech białek o normalnych wzorcach dystrybucji komórkowej, co czyni linię komórkową idealną do badań przesiewowych o wysokiej zawartości w celu identyfikacji związków modulujących aktywność komórkową. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu komórkowego. Regulacja genów LMNB1, TUBA1B i ACTB oraz odpowiadające im funkcje białek zostały zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych wykazujących nadekspresję z egzogennego promotora.
Biochem/physiol Actions
Jądrowy lamin B1, kodowany przez gen LMNB1, jest białkiem filamentu pośredniego otoczki jądrowej. Białko to wykazuje aktywność transkrypcyjną i odgrywa kluczową rolę w replikacji DNA, starzeniu się komórek i odpowiedzi na stres. W związku z tym LMNB1 może być wykorzystywany jako potencjalny biomarker dla HCC.
Tubulina α 1b (TUBA1B) jest białkiem mikrotubul, które odgrywa istotną rolę w dynamicznym procesie polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach HCC. Ta zwiększona ekspresja genu prowadzi do złych rokowań i oporności na chemioterapię w HCC.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Tubulina α 1b (TUBA1B) jest białkiem mikrotubul, które odgrywa istotną rolę w dynamicznym procesie polimeryzacji i depolimeryzacji podczas replikacji i podziału komórek. TUBA1B ulega nadekspresji w tkankach nowotworowych raka wątrobowokomórkowego (HCC) i proliferujących komórkach HCC. Ta zwiększona ekspresja genu prowadzi do złych rokowań i oporności na chemioterapię w HCC.
Aktyna β (ACTB) jest obfitym białkiem utrzymującym cytoszkielet. Białko ulega ekspresji w jądrze i kontroluje ekspresję genów, podział komórek i proliferację. ACTB jest powszechnie stosowany jako gen referencyjny do pomiaru poziomu ekspresji w nowotworach.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja trzech różnych znaczników fluorescencyjnych za pośrednictwem Zinc Finger Nuclease (ZFN): LMNB1 jest znakowany BFP na chromosomie 5q23.2-q31.1, TUBA1B jest znakowany GFP na chromosomie 12q13.12, a ACTB jest znakowany RFP na chromosomie 7p22.1, aby stworzyć linię komórkową wykazującą stabilną ekspresję wszystkich trzech transgenów.
Komórki U2OS są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Komórki U2OS są przylegające, a czas podwojenia wynosi około 29 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10%.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest McCoy's 5A Medium Modified, nr kat. Nr kat. M9309. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10%.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?