Kluczowe dokumenty
NCI-H69/LX20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96042332-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042332-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki drobnokomórkowy rak płuca rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Oporna na leki linia komórkowa NCI-H69/LX20 została uzyskana w wyniku ekspozycji linii macierzystej H69 (numer ECACC 91091802) na doksorubicynę, znaną również jako adriamycyna. Stwierdzono, że te wielolekooporne (MDR) komórki są rozpoznawane przez różne przeciwciała anty-P-glikoproteinowe.
Zastosowanie
Analiza nabytej oporności na leki, badanie drobnokomórkowego raka płuc, badania MDR.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 2μg/ml Doksorubicyna + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS). ECACC stwierdziło, że następujący suplement wspomaga dobry wzrost komórek: selenin sodu 10nM, insulina 250ng/ml, transferyna 10ug/ml i pirogronian sodu 1mM.
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Zaleca się hodowanie komórek bez leku po reanimacji aż do pierwszego pasażowania. Reanimować do 9 ml pożywki. Natychmiast po reanimacji wykonać wirowanie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)