Kluczowe dokumenty
NCI-H69/LX4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96042329-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042329-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak drobnokomórkowy płuc rasy kaukaskiej, lekooporny
Opis linii komórkowej
Linia NCI-H69/LX4 została stworzona poprzez ekspozycję linii macierzystej H69 (numer katalogowy Sigma. 91091802) na doksorubicynę, znaną również jako adriamycyna. Linia ta wykazuje nadekspresję glikoproteiny P i wykazuje deficyt akumulacji leków wielolekoopornych. Zaleca się hodowlę komórek bez leku po resuscytacji do pierwszego pasażu.
Zastosowanie
Analiza nabytej lekooporności, badanie drobnokomórkowego raka płuc
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
RPMI + 2 mM glutamina + 0,4 μg/ml doksorubicyny + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) poprzez wielokrotne pipetowanie agregatów lub zeskrobywanie; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)