Merck
H69V
91091803, human lung, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
product name
H69V, 91091803
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Human lung small cell carcinoma
Opis linii komórkowej
An adherent subline H69v was derived from the cell line H69 (Sigma Catalogue number. 91091802) .
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cell growth is slow.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.