Przejdź do
NCI-H69/CPR
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96042328, human lung, Not specified
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Aggregates in suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96042328-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96042328-1VL
growth mode
Aggregates in suspension
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad lekoopornością, drobnokomórkowy rak płuca
Biochem/physiol Actions
Ludzki drobnokomórkowy rak płuc, lekooporny
NCI-H69/CPR jest lekooporną podlinią NCI-H69 (numer katalogowy Sigma. 91091802). Oporność na leki została opracowana przez dodanie stopniowego wzrostu cisplatyny do pożywki wzrostowej linii rodzicielskiej. Linia komórkowa wykazuje 5-krotną oporność na cisplatynę i jest krzyżowo oporna na melphalan. Nie wykryto znaczącej zmiany w zawartości glutationu komórkowego lub wrażliwości na chlorek kadmu (jako wskaźnik zawartości metalotioneiny), ale zaobserwowano zmiany w aktywności S-transferazy glutationu. Akumulacja cisplatyny pozostała niezmieniona w porównaniu z linią macierzystą. Zaleca się hodowanie komórek bez leków po resuscytacji do pierwszego pasażowania.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37ºC; reanimować w podłożu wolnym od leków do pierwszego pasażowania.
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 0,4μg/ml cisplatyny + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_96042332CB_91091802CB_96042333
vibrant-m
NCI-H69/CPR
vibrant-m
NCI-H69/LX20
vibrant-m
H69
vibrant-m
MOR/CPR
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96042328, human lung, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91091802, human lung, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96042333, human lung, Not specified
growth mode
Aggregates in suspension
growth mode
Aggregates in suspension
growth mode
Aggregates in suspension
growth mode
Aggregates in suspension
morphology
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
morphology
Not specified
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human lung
packaging
tube of 5 μg 96042328-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96042328-1VL
packaging
tube of 5 μg 96042332-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96042332-1VL
packaging
tube of 5 μg 91091802-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91091802-1VL
packaging
tube of 5 μg 96042333-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96042333-1VL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)