Kluczowe dokumenty
VA-ES-BJ
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin (bone marrow metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 94092303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092303-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
66-68 Aneuploidic, pentasomy #7, multiple trisomy
morfologia
Epithelial
produkty
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF)
receptory
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF), AE, AE3, Fas, epithelial membrane antigen (EMA), Vimentin, P53
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mięsak nabłonkowaty ludzkiej skóry
Opis linii komórkowej
Spontanicznie transformowane komórki pochodzące od mężczyzny z mięsakiem nabłonkowatym wywodzącym się z przerzutów do szpiku kostnego. Komórki rosną bardzo szybko i wydzielają GM-CSF. Wykazano ekspresję cytokeratyn AE-1 i AE-3, antygenu błony nabłonkowej, p53, ludzkiego Fas i wimentyny. Komórki VA-ES-BJ są wrażliwe na czynniki utleniające, busulfaksaminę i protoporfirynę IX. Komórki nabłonkowe, wrzecionowate i olbrzymie.
Zastosowanie
Badanie guzów. Tumourigenic u nagich myszy.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 1% Nieistotne Aminokwasy (NEAA) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)