Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skin
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human skin
packaging
tube of 5 μg 93082609-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93082609-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Melanin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami
Biochem/physiol Actions
Fibroblasty ziarniste. Uzyskane z ludzkiego czerniaka przez Prof. C Grose (1978). Komórki wspomagają wzrost izolatów wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV) w temperaturze 36°C, chociaż wzrost wirusa jest optymalny w temperaturze 32°C.
Ludzki czerniak złośliwy
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA (0,5% trypsyny w 0,53 mM EDTA w zmodyfikowanym roztworze soli fizjologicznej Pucka A); 5%CO2; 37°C.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?