Kluczowe dokumenty
DON
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
hamster lung
opakowanie
tube of 5 μg 87091501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091501-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 22, diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chińskie płuco chomika
Opis linii komórkowej
Pochodzi z normalnego płuca 8-miesięcznego samca chomika chińskiego. Ta linia komórkowa jest podatna na wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (szczep Indiana).
Zastosowanie
Badania wirusów, chromosomów i autoradiografia
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)