85102203, Reactivity: Anti-c-Myc gene product, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Przeciwciało rozpoznaje ludzki produkt genu p62c-myc. Jest specyficzne dla sekwencji peptydu D i reaguje krzyżowo z produktem genu p64/66 mysiego genu c-myc.
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)