Polecane produkty
product name
81.3, 85100105
pochodzenie biologiczne
human lymph
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human lymphoblastoid
Opis linii komórkowej
EBV transformed lymphoblastoid cell line.
Zastosowanie
Genetic studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.