Przejdź do
MDA-MB-157 Human Breast, ECACC 92020422
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
Linia komórkowa MDA-MB-157, Linia komórkowa raka piersi, Ludzkie komórki raka piersi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human breast
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Range 52-69
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MDA-MB-157, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
human breast
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 92020422-DNA-5UG, pkg of vial of cells 92020422-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Range 52-69
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
Ludzki rak rdzeniasty piersi
Wyizolowane z wysięku opłucnowego u pacjentki z rakiem piersi. Desmosomy, mikrokosmki i tonofilamenty obserwowane na granicach między komórkami. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Preparation Note
Hodowle subkonfluentne (70-80%) rozdzielić w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 3-6x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 37°C.CO2 nie jest wymagany.
L15 + 2mM Glutaminy + 15% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_92020423CB_92020424CB_88113004
vibrant-m
MDA-MB-157
vibrant-m
MDA-MB-361
vibrant-m
ZR-75-30
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92020424, human breast, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113004, human breast, Epithelial
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
karyotype
Range 52-69
karyotype
Modal no. 56
karyotype
Modal no.′s 62 and 64, near triploid
karyotype
Not specified
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
metastasis
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)