RAJI′A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85022102, human lymph, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 85022102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022102-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 47-48
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Klon RAJI wyselekcjonowany pod kątem przylegania do szkła lub plastiku. Linia komórkowa podobna do fibroblastów. RAJI ′A′ został opracowany z adherentnej subpopulacji komórek RAJI. Analiza kariotypu wykazała, że RAJI ′A′ zawiera typowe ludzkie chromosomy, a modalna całkowita liczba chromosomów (47-48) jest taka sama jak w RAJI. RAJI ′A′ jest również identyczny z RAJI pod względem składu izoenzymów, podatności na zakażenie EBV i indukowalności utajonego EBV. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)