Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa 3T3 L1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86052701, mouse embryo, Fibroblast-like
Synonim(y):
Komórki 3T3L1, Komórki NIH-3T3-L1, Komórki NIH3T3-L1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opis
embryo
opakowanie
tube of 5 μg 86052701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86052701-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 40; Aneuploid with unstable karyotype
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Zarodek myszy
Opis linii komórkowej
3T3 L1 to ciągły szczep 3T3 opracowany w drodze izolacji klonalnej. Komórki nie są hamowane kontaktowo. Komórki można indukować, aby stały się podobne do tkanki tłuszczowej przy użyciu metody opisanej w informacjach dotyczących rutynowej subkultury. Pojawienie się adipocytów może potrwać kilka tygodni.
Chcielibyśmy zarządzać oczekiwaniami klientów w odniesieniu do potencjału obecnych linii komórkowych 3T3 do różnicowania się w adipocyty. Jeśli zamierzasz wykorzystać komórki do różnicowania adipocytów, pamiętaj: Gdy komórki są stymulowane przy użyciu odpowiedniego protokołu, różnicowanie może potrwać kilka tygodni, np. 2-5 tygodni, a odsetek populacji, która różnicuje, może być ograniczony. W przypadku wcześniejszego stosowania komórek 3T3 z alternatywnego źródła nie możemy zagwarantować, że wydajność różnicowania będzie taka sama.
Pracujemy nad pozyskaniem nowych zasobów tej linii komórkowej, która ma wyższy potencjał różnicowania adipocytów, które będziemy mogli zaoferować w przyszłości. Gdy będzie ona dostępna, zaktualizujemy szczegóły linii komórkowej na stronie internetowej.
Zastosowanie
Linia komórkowa 3T3 L1 od myszy została wykorzystana do badania zmian w indukowanej lipopolisacharydem produkcji cytokin zapalnych i przeciwzapalnego działania galektyny-3 w adipocytach 3T3-L1.[1] Galektyna została również wykorzystana w teście wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) i teście uwalniania czerwieni obojętnej (NRR) jako metody in vitro do oceny ryzyka podrażnienia oczu przez preparaty i substancje chemiczne.[2]
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutamina + 10% surowica cielęca (CS)
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:50 do 1:100, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 w kolbie 75 cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Nigdy nie należy dopuszczać do pełnego zagęszczenia hodowli i podhodowli co 3 dni. Aby stymulować różnicowanie w adipocyty, hoduj komórki do konfluencji przy użyciu DMEM + 10% surowicy cielęcej. 2 dni po osiągnięciu konfluencji indukuj różnicowanie, dodając 0,5 mM 3-izobutylo-1-metyloksantyny (IBMX), 0,25 uM deksametazonu i 1ug/ml insuliny w DMEM z 10% surowicą płodową (FBS). Po 2 dniach usunąć IBMX i deksametazon, ale utrzymywać insulinę przez kolejne 2 dni. W dniu 4, po indukcji różnicowania, a następnie hodować komórki w DMEM z 10% FBS. Zmieniaj pożywkę co drugi dzień. Różnicowanie może trwać kilka tygodni, np. 2-5 tygodni. Różnicowanie rozpoczyna się punktowo, ale z czasem znaczny odsetek populacji powinien ulec zmianie. Przed jakimikolwiek eksperymentami na zróżnicowanych komórkach należy je inkubować w DMEM bez surowicy przez 2 godziny.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)