Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lymph
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human lymph
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 91112124-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91112124-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
Ludzki chłoniak Burkitta
Pochodzi ze zmiany szczękowej u pacjenta z chłoniakiem Burkitta. Wytwarza wysoki poziom kinazy tymidynowej. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-6x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RAJI TK+
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?